Documenti fondamentali
CR0003L107
Millipore
New Brunswick CelliGen® Plus Style 3L motor adapter
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Descrizione generale
New Brunswick Celligen® Plus Style 3L motor adapter for use with Mobius CellReady 3L Bioreactor
Note legali
CelliGen is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This page summarizes several performance attributes and scalability data for Mobius® iFlex Bioreactors, single-use, stirred tank systems designed to support traditional and intensified fed-batch and perfusion cell culture applications.
Contenuto correlato
Learn more on mAB bioreactor production, and the products you need for this step.