Documenti fondamentali
CR0003L103
Millipore
Sartorius BIOSTAT A+ (1L, 2L, 5L) style 3L motor adapter
Scegli un formato
1 EA
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Descrizione generale
Sartorius BIOSTAT A+ (1L, 2L, 5L) style 3L motor adapter, or use with Mobius CellReady 3L Bioreactor