Vai a
CBL186
Anticorpo anti-DNA, clone AC-30-10
clone AC-30-10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Deoxyribonucleic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 μg
Spedizione prevista il10 giugno 2026daMerck S.p.A
575,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
AC-30-10, monoclonal
Technique(s):
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Application:
IF, IHC
Citations:
30
575,00 €
Spedizione prevista il10 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AC-30-10, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
isotype
IgM
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L'anticorpo anti-DNA, clone AC-30-10, è un anticorpo monoclonale di topo per la rivelazione del DNA ed è stato convalidato per l'uso nei saggi di IF e IHC(P).
Ricerca (biologia cellulare, biologia molecolare, microbiologia), dato che reagisce con qualsiasi forma di DNA nativo e denaturato. Controllo positivo affidabile nei saggi di immunofluorescenza per individuare gli anticorpi anti-DNA nei tessuti e cellule in coltura, in particolare nel diagnosticare la presenza di autoanticorpi e malattie autoimmuni.
Rilevazione sensibile della contaminazione da micoplasma nelle colture cellulari.
Per sezioni di tessuto congelate e in paraffina.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Sottocategoria di ricerca
Ciclo cellulare, replicazione & riparazione del DNA
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo reagisce con il DNA nativo denaturato estratto da vari organismi, come il DNA di topo, timo di vitello, M13, SV40, e da numerosi plasmidi. Reagisce anche con il DNA sintetico costituito da diversi tipi di basi nucleotidiche: poli-dAT-poli-dAT, poli-dAT. Riconosce anche le strutture contenenti DNA, come la cromatina, in tessuti diversi di molte specie e di svariate linee cellulari, come XLKE-A6 (Xenopus), RVF-SMC (ratto canguro) ed HeLa (uomo).
Physical form
Formato: purificato
Le immunoglobuline sono state purificate per filtrazione su gel e diluite in PBS, pH 7,4, contenente azoturo di sodio 0,09% e BSA 0,5%.
Preparation Note
Conservare a 2-8 °C per un massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MAB1612MAB1892MABD123
clone
AC-30-10, monoclonal
clone
AE1, monoclonal
clone
IST-10, monoclonal
clone
7D1.13, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunohistochemistry (frozen sections): suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hi, I am wondering if this Antibody has the fluorophore itself already or a secondary conjugated antibody is needed for fluorescence? Thank you, Liye
    1 risposta
    1. As provided, this antibody does not have a fluorescent molecule conjugated to it and would need a secondary antibody labeled with a fluorophore for visualization by fluorescent signal.