AB5932
Anti-Potassium Channel KvLQT1 Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
IKs producing slow voltage-gated potassium channel subunit alpha KvLQT1, KQT-like 1, Voltage-gated potassium channel subunit Kv7.1, kidney and cardiac voltage dependent K+ channel, potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 1, slow delay
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KCNQ1(3784)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
/Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this
antibody detected KvLQT1 in 10 μg of human
heart tissue lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualità
Western Blot Analysis: 2 µg/ml of this antibody detected KvLQT1 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human heart tissue lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1