Documenti fondamentali
BI0421
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent, 0.1M I₂ in THF/Pyridine
Biosynthesis Novabiochem®
Sinonimo/i:
dna
About This Item
Codice UNSPSC:
41116006
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
Temp. transizione
flash point 4.4 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
BI0421-0950 is packaged in 38/430 glass bottles
BI0421-2500 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Risultati analitici
Assay (pyridine) (by density): 19.5-20.5% v/v
Assay (tetrahydrofuran) (by density): 77.0-79.0% v/v
Color: Red
Form: Liquid
Iodine Molarity: 0.09-0.11M
Water (H2O): 1.8-2.2% w/v
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C