Documenti fondamentali
L060030
Sigma-Aldrich
Oxidizer
0.1 M, configured for ABI
Scegli un formato
6 X 450 ML
326,00 €
6 X 200 ML
348,00 €
4 X 2.5 L
1.080,00 €
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 X 450 ML
326,00 €
6 X 200 ML
348,00 €
4 X 2.5 L
1.080,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
326,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Tipo
for DNA synthesis
Nome Commerciale
Proligo Reagents
Stato
liquid
Durata
365 days
Concentrazione
22.9-27.9 g/L (Iodine content, titration)
Colore
clear, brownish solution
Compatibilità
configured for ABI
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Oxidizer solution, containing tetrahydrofuran (THF), pyridine, iodine, and water, is applied to oxidize the chemically unstable trivalent phosphorous triester linkage formed in the coupling reaction to a stable pentavalent phosphate triester. Iodine functions as a mild oxidant and water functions as an oxygen donor.The product is configured for ABI 39X/3400 FormulationFormulation.
Nota sulla preparazione
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 77/2/21/2.54 (v/v/v/w)
Note legali
ABI is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
6.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-14.4 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5