Documenti fondamentali
AQFA04700
Millipore
Filtro per membrana in fibra di quarzo senza legante
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in quarzo
Scegli un formato
100 PKG
254,00 €
254,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 PKG
254,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
254,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Materiali
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
430 μm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri in fibra di quarzo (tipo AQFA) sono privi di fibra di vetro. Questi filtri in quarzo sono molto indicati per gli studi di monitoraggio dell′aria che mirano a determinare le concentrazioni dei metalli e di altre sostanze particellari.
Applicazioni
  • Determinazione delle concentrazioni di metalli pesanti e di piccole quantità di particelle
  • Monitoraggio di PM10 e PM2,5 conformemente all′EPA (Environmental Protection Agency - USA)
  • Analisi delle microplastiche
I filtri con membrane in fibra di quarzo senza legante sono usati nella raccolta di campioni di particolato atmosferico,[1] di particolato totale sospeso (TSP),[2] e di aerosol atmosferici.[3]
Visita l’Archivio dei documenti
Hongmei Xu et al.
Environmental science & technology, 51(7), 3759-3766 (2017-03-04)
We present a 3-year time series of lead (Pb) and mercury (Hg) concentrations and isotope signatures in total suspended particulate (TSP) matter and as total gaseous Hg (TGM) in Xi'an, Northwestern China. Mean concentrations of TSP (299 ± 120 μg
Contribution of the Incinerator to the Inorganic Composition of the PM10 Collected in Turin
Conca E, et al.
Atmosphere, 11(4), 400-400 (2020)
E Bontempi et al.
Environmental technology, 31(5), 467-477 (2010-05-20)
Atmospheric aerosol particles have a great impact on the environment and on human health. Routine analysis of the particles usually involves only the mass determination. However, chemical composition and phases provide fundamental information about the particles' origins and can help
Articoli
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.