Documenti fondamentali
AQFA09050
Millipore
Filtri a membrana in quarzo
Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Quartz Fiber Membrane Filter without binder
Scegli un formato
50 PKG
274,00 €
274,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
274,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
274,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Materiali
plain filter
quartz membrane (fiber)
white filter
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Parametri
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
950 °C max. temp.
Diametro
90 mm
Diam. filtro
90 mm
Spessore
430 μm
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Filter Code: AQFA
Filter Type: Depth filter
Applicazioni
  • Measuring heavy metal concentrations and small amounts of particles
  • EPA PM10 monitoring• PM2.5 monitoring
  • Microplastics analysis