WHA1851037
Whatman® quartz QM-A filter discs 2.2 μm pore size
white, air sampling, 100 ea, 37 mm diam
Sinonimo/i:
Z675024, glass fiber filters, quartz fiber filters
Scegli un formato
258,00 €
Scegli un formato
About This Item
258,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtri in quarzo Whatman® QM-A, Circles, 37 mm 100/pk
Materiali
circles
quartz membrane
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 100
Produttore/marchio commerciale
Whatman 1851-037
Whatman Article No. 28418539 (US reference)
Diametro
37 mm
Dimensione pori
2.2 μm
Compatibilità
suitable for (air sampling in acidic gases, stacks, flues and aerosols)
Descrizione generale
- Grado: QM-A
- Descrizione: quarzo
- Ritenzione di particelle in liquidi (μm): 2,2
- Portata d′aria (s/100 mL/in²): 6,4
- Spessore tipico (μm): 450
- Grammatura (g/m²): 85
Caratteristiche e vantaggi
- Temperature resistant up to 800°C
- Binder-free
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)