AP200B
Goat Anti-Mouse light chain Antibody, biotin conjugate
Chemicon®, from goat
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting: 1:20,000 - 1:400,000 of the 1 mg/mL stock
ELISA: 1:20,000 - 1:400,000 of the 1 mg/mL stock
Immunohistochemistry: 1:500 - 1:5,000 of the 1 mg/mL stock
Immunocytochemistry: 1:500 - 1:5,000 of the 1 mg/mL stock
Flow Cytometry: 1:200 - 1:1,000 of the 1 mg/mL stock
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3