This product is prediluted and ready to use. The concentration is proprietary.
21537
IHC Select Secondary Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, prediluted, biotinylated
from goat, biotin conjugate
Origine biologica
goat
Livello qualitativo
Coniugato
biotin conjugate
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
IHC Select
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Applicazioni
Blocking Reagent
Primary Antibody (Rabbit IgG) or Negative Control Reagent
Biotinylated Secondary Antibody (Gt X Rb IgG)
Streptavidin-Enzyme Conjugate
Chromogen
Counterstain
For best results use this reagent in conjunction with other IHC Select detection reagents. A complete list of reagents is available at www.chemicon.com.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
I clienti hanno visto anche
-
What is the concentration of the antibody? Thank you for your time.
1 risposta-