Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 sets | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 98,10 € |
50 sets | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 683,00 € |
Informazioni su questo articolo
98,10 €
Nome del prodotto
SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets, tablet, To prepare 15 mL
Quality Segment
form
tablet
solubility
water: 1 tablet/5 mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description tablet, To prepare 15 mL | description tablet, To prepare 5 mL | description tablet | description tablet, To prepare 20 mL |
| solubility water: 1 tablet/5 mL | solubility - | solubility water: 1 tablet/5 mL | solubility water: 0.25 tablet/mL, clear, colorless |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form tablet |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidine tablets
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?