Documenti fondamentali
AP126P
Sigma-Aldrich
Anticorpo di pollo anti-IgG di topo, coniugato con HRP
Chemicon®, from chicken
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.47
Origine biologica
chicken
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Specifico per le IgG di topo. Una linea di precipitina in immunodiffusione contro siero di topo, diluizione 1:10 o IgG di topo. Una sola linea di precipitina in immunoelettroforesi contro siero di topo o IgG di topo.
Immunogeno
IgG di topo
Applicazioni
Categoria di ricerca
Anticorpi secondari & di controllo
ELISA: una diluizione 1:70,000 ha dato una D.O. di 1,0 in una reazione di 15 minuti utilizzando TMB come substrato.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L'anticorpo anti IgG di topo, prodotto in pollo, coniugato con HRP rileva il livello delle IgG di topo. L′uso è stato validato e pubblicato in applicazioni di ELISA e WB.
Sottocategoria di ricerca
Anticorpi secondari contro immunoglobuline intere
Stato fisico
Immunoglobuline purificate per affinità coniugate con perossidasi di rafano. Liquido, in HEPES 50 mM, pH 7,0, NaCl 0,1M , BSA 0.2% e Kathon CG 0.1%.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8°C in aliquote non diluite per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento. Conservazione a lungo termine: diluire l'anticorpo con glicerolo sterile (grado ACS o superiore) e conservare a -20°C per un massimo di 12 mesi dalla data di ricezione A meno che non sia necessaria una conservazione a lungo termine, non congelare l′anticorpo. Si consiglia di conservare l'anticorpo al buio.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Yuyan Wang et al.
Scientific reports, 10(1), 16725-16725 (2020-10-09)
Lubricin is an important boundary lubricant and chondroprotective glycoprotein in synovial fluid. Both increased and decreased synovial fluid lubricin concentrations have been reported in experimental post-traumatic osteoarthritis (PTOA) animal models and in naturally occurring joint injuries in humans and animals, with
Carolyn R Shurer et al.
Biotechnology and bioengineering, 116(6), 1292-1303 (2019-01-27)
Widespread therapeutic and commercial interest in recombinant mucin technology has emerged due to the unique ability of mucin glycoproteins to hydrate, protect, and lubricate biological surfaces. However, recombinant production of the large, highly repetitive domains that are characteristic of mucins
C Giaroni et al.
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society, 25(2), e114-e126 (2013-01-03)
Intestinal ischemia and reperfusion (I/R) injury leads to abnormalities in motility, namely delay of transit, caused by damage to myenteric neurons. Alterations of the nitrergic transmission may occur in these conditions. This study investigated whether an in vitro I/R injury