Documenti fondamentali
ACS501002
Millipore
Sistema di purificazione Amicon® Pro con dispositivo centrifugo Ultra-0,5
Amicon Pro Purification System - A 10 kDa Centrifugal Tool collapsing protein purifcation with concentraion & buffer exchange.
Scegli un formato
100 MG
1.536,75 DKK
250 MG
2.053,50 DKK
500 MG
3.048,00 DKK
1 G
3.808,50 DKK
2.5 G
7.737,75 DKK
5 G
14.280,00 DKK
SKU del venditore: EN300-749190-100MG
1.536,75 DKK
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
1.536,75 DKK
250 MG
2.053,50 DKK
500 MG
3.048,00 DKK
1 G
3.808,50 DKK
2.5 G
7.737,75 DKK
5 G
14.280,00 DKK
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
SKU del venditore: EN300-749190-100MG
1.536,75 DKK
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Materiali
Amicon Ultra styrene-butadiene device
Ultracel® regenerated cellulose membrane (Amicon Ultra-0.5; low binding)
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (AU0.5; for collection)
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Pro
Parametri
10 mL sample volume
tecniche
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Lunghezza
12 cm (4.7 in.)
Diametro
2.97 cm
Superficie filtrante
1 cm2
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Descrizione generale
Codice del filtro: PLCGC
La confezione del sistema di purificazione Amicon® Pro 2 contiene: 2 filtri centrifughi Amicon Ultra (NMWCO 10 kDa), 2 dispositivi per scambio di tamponi e 2 provette di raccolta con tappo.
Tipo di filtro: per ultrafiltrazione
Caratteristiche e vantaggi
Volume minimo del concentrato finale: 15 µL
Stato fisico
Codice colore: trasparente con tappo rosa
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany