Documenti fondamentali
ABT1485-AF488
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-actina, coniugato con Alexa Fluor 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Sinonimo/i:
Actin, alpha skeletal muscle, Alpha-actin-1
Scegli un formato
100 μL
382,00 €
382,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
382,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.45
382,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR 488
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA1(58)
Descrizione generale
Le actine, tra le proteine più conservate negli eucarioti, sono proteine globulari multifunzionali che si organizzano a costituire gli elementi di base dei microfilamenti del citoscheletro. Sono noti sei tipi di actina: alfa-actina della muscolatura scheletrica (ACTA1), alfa-actina della muscolatura liscia (ACTA2), beta-actina citoplasmatica (ACTB), alfa-actina del muscolo cardiaco (ACTC1), gamma-actina citoplasmatica (ACTG1) e gamma-actina della muscolatura liscia (ACTG2, detta anche ACTA3). Malgrado le varie actine condividano globalmente un′omologia di sequenza che supera il 90%, gli isotipi mostrano pattern differenziati di espressione spaziale e temporale, oltre che tessuto-specifica, e a livello dei loro 18 residui N-terminali l′omologia è pari solo al 50-60%. Si ritiene che le β e γ-actine siano presenti in tutte le cellule, mentre le altre quattro isoforme di actina di solito si trovano in specifici tipi di tessuto muscolare nell′adulto. A seconda delle condizioni ioniche o dell′interazione con le proteine a cui si legano, le actine assumono svariati stati strutturali. L′actina si organizza in strutture oligomeriche o polimeriche a seconda della conformazione assunta dalla sua molecola. Oltre a costituire gli elementi strutturali di base dei microfilamenti del citoscheletro, le actine intervengono in diverse attività nel nucleo e le specifiche conformazioni da loro assunte sono cruciali per l′associazione alle proteine nucleari a cui si legano.
Specificità
Questo coniugato con Alexa Fluor 488 è stato preparato a partire dall′anticorpo policlonale purificato di coniglio (N° Cat. ABT1485) indotto contro la sequenza N-terminale dell′alfa-actina della muscolatura scheletrica (ACTA1) e condivide un′identità di sequenza dell′80% con la corrispondente regione dell′alfa-actina della muscolatura cardiaca (ACTC1), dell′alfa-actina della muscolatura liscia (ACTA2) e della gamma-actina citoplasmatica (ACTG1). La sequenza immunogena non è presente nella gamma-actina della muscolatura liscia (ACTG2, detta anche ACTA3) e nella beta-actina citoplasmatica (ACTB).
Sulla base dell'omologia di sequenza del 100%, è prevista reattività crociata con molte specie, quali bovine, equine, suine, primati non umani, coniglio e ratto.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla sequenza N-terminale della alfa-actina della muscolatura scheletrica (ACTA1).
Applicazioni
Analisi in citometria a flusso: con 2 µL di un lotto rappresentativo è stata ottenuta la rivelazione dell′actina in un milione di cellule HeLa.
Saggio di immunofluorescenza: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:150 ha rivelato l′actina in sezioni di tessuto muscolare cardiaco e cutaneo umano.
L′anticorpo non coniugato (N° Cat. ABT1485) e quello coniugato con Alexa Fluor 647 (N° Cat. ABT1485-AF647) sono utilizzabili anche per le applicazioni di citometria a flusso, immunocitochimica, immunofluorescenza, immunoistochimica e Western blotting.
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Questo anticorpo policlonale di coniglio anti-actina coniugato con Alexa Fluor 488 (N° Cat. ABT1485-AF488) è convalidato per l′uso nelle applicazioni di citometria a flusso, immunocitochimica e immunofluorescenza per la rivelazione dell′actina.
Qualità
Valutata mediante immunocitochimica in cellule HeLa.
Saggio immunocitochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:100 ha riscontrato immunoreattività per l′actina sia a livello citoplasmatico che nucleare in cellule HeLa.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~42 kDa.
Stato fisico
Anticorpo policlonale coniugato purificato di coniglio in PBS con BSA 1,5% e azoturo di sodio 0,05%.
Purificato per affinità.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Note legali
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2