Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
C6198
Sigma-Aldrich
Anticorpo monoclonale di topo anti-actina, α-muscolo liscio - Cy3
clone 1A4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anticorpo monoclonale anti-actina, α-muscolo liscio, Alfa-actina 2 Cy3, alfa actina del muscolo liscio - Cy3 anticorpo, SMA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
mouse
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~42 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, guinea pig, rabbit, bovine, goat, sheep, snake
human, mouse, rat, chicken, frog, canine, rabbit, guinea pig, goat, bovine, sheep, snake
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tonsil or appendix
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTA2(59)
mouse ... Acta2(11475)
rat ... Acta2(81633)
Categorie correlate
Descrizione generale
L′anticorpo (detto anche anti-α-Sm-1) è specifico per la singola isoforma della α-actina muscolo liscio. Reagisce specificamente con la α-actina muscolo liscio nelle analisi di immunofissazione e marca le cellule muscolari lisce nelle sezioni di tessuto congelate o fissate in formalina e incluse in paraffina.
L′anticorpo monoclonale anti-α-actina muscolo liscio (isotipo IgG2a di topo) è derivato dall′ibridoma 1A4 prodotto mediante la fusione di cellule di mieloma di topo e splenociti di topi BALB/c immunizzati.
Immunogeno
Decapeptide sintetico N-terminale della α-actina muscolo liscio.
Applicazioni
Di seguito sono elencate alcune applicazioni in cui questo anticorpo è stato utilizzato con successo e sono indicati i relativi articoli peer-reviewed.
Citometria di flusso/ordinamento cellulare (2 articoli)
Immunocitochimica (3 articoli)
Immunofluorescenza (13 articoli)
Immunoistochimica (27 articoli)
Metodica Western blot (2 articoli)
Le sezioni di innesti di tessuto testicolare di ratto incluse in paraffina sono state sottoposte a colorazione immunoistochimica con anticorpo monoclonale murino anti-actina muscolo liscio.
L′analisi IHC del tessuto cardiaco murino colorato con x-gal è stata condotta utilizzando l′anticorpo primario, anti-actina muscolo liscio monoclonale di topo, per identificare i miofibroblasti.
L′immunocitochimica è stata condotta su cellule muscolari lisce di aorte bovine utilizzando l′anticorpo monoclonale anti-ACTA2. Le cellule sono state prima coltivate su vetrini coprioggetto e fissate in acetone/EtOH al 50% per 10 minuti a 4 gradi.
Azioni biochim/fisiol
L′actina muscolo liscio è co-espressa temporaneamente con la α-actina sarcomerica durante la miogenesi negli embrioni di pollo e ratto. È stata individuata nel tratto di conduzione ventricolare del cuore di mammifero adulto. Viene espressa in leiomiomi, leiomiosarcomi e leiomioblastomi, oltre che in alcuni rabdomiosarcomi.
Stato fisico
Soluzione in 0,01 M di tampone fosfato salino, pH 7,4, contenente l′1% di albumina da siero bovino e 15 mM di azoturo di sodio come conservante.
Altre note
Per visualizzare una guida alla selezione degli anticorpi anti-actina, visitare www.sigmaaldrich.com/actin.
Note legali
Cy è distribuito ai sensi della licenza di Amersham Biosciences Limited.
Cy3 is a trademark of Cytiva
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna i prodotti, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Coexpression of alpha-sarcomeric actin, alpha-smooth muscle actin and desmin during myogenesis in rat and mouse embryos I. Skeletal muscle
Babai F, et al.
Differentiation, 44(2), 132-142 (1990)
Filipa Moraes et al.
Circulation research, 113(9), 1076-1086 (2013-07-31)
Arteriogenesis is the process of formation of arterial conduits. Its promotion is an attractive therapeutic strategy in occlusive atherosclerotic diseases. Despite the functional and clinical importance of arteriogenesis, the biology of the process is poorly understood. Synectin, a gene previously
Steven L Fabian et al.
The American journal of pathology, 180(4), 1441-1453 (2012-02-22)
The Hedgehog (Hh) signaling pathway regulates tissue patterning during development, including patterning and growth of limbs and face, but whether Hh signaling plays a role in adult kidney remains undefined. In this study, using a panel of hedgehog-reporter mice, we
Rebeca Ortega et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 39(8), 1614-1628 (2019-07-12)
Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a pathological condition of permanent vessel dilatation that predisposes to the potentially fatal consequence of aortic rupture. SGLT-2 (sodium-glucose cotransporter 2) inhibitors have emerged as powerful pharmacological tools for type 2 diabetes mellitus treatment. Beyond
Jing Huang et al.
World journal of cardiology, 7(10), 671-684 (2015-10-31)
To study the genesis of neointima formation in pulmonary hypertension (PH), we investigated the role of caveolin-1 and related proteins. Male Sprague Dawley rats were given monocrotaline (M, 40 mg/kg) or subjected to hypobaric hypoxia (H) to induce PH. Another
Articoli
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.