Documenti
P1951
Sigma-Aldrich
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), solid, TRITC labeled
Sinonimo/i:
Falloidina-TRITC
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C60H70N12O13S2
Peso molecolare:
1231.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.32
product name
Isotiocianato di falloidina-tetrametilrodamina B, sequence from Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
Origine biologica
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Fluorescenza
λex 540-545 nm; λem 570-573 nm
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
La falloidina è una fallotossina prodotta dal fungo a cappello letale Amanita phalloides. È un peptide ciclico che interagisce con l′actina. Questa interazione è stata osservata per la prima volta nei ratti avvelenati da falloidina. È un eptapeptide di natura ciclica con un legame crociato tra il triptofano in posizione 6 e la cisteina in posizione 3. La catena laterale dell′amminoacido 7 (γ-δ-diidrossileucina) della falloidina può essere modificata per produrre i composti di falloidina marcati con sostanze fluorescenti.
Applicazioni
Fallotossina fluorescente che può essere utilizzata per identificare l′actina filamentosa.
L′isotiocianato di falloidina-tetrametilrodamina B è stato utilizzato:-
  • Nell′immunofluorescenza per la colorazione dell′actina filamentosa (F-actina)
  • Per la colorazione delle cellule durante l′analisi immunocitochimica e citochimica
  • Per marcare i microfilamenti di actina per la microscopia a immunofluorescenza
Azioni biochim/fisiol
La falloidina interagisce con l′actina polimerica, non con le forme oligomeriche o monomeriche. Questa interazione produce filamenti di actina altamente stabilizzati che resistono alla depolimerizzazione e al disassemblaggio. Nei ratti, questa tossina provoca la morte per emorragia epatica e le cellule mostrano la formazione di cluster anomali di actina. L′affinità della falloidina per l′actina non viene alterata significativamente a seguito della derivatizzazione di composti di falloidina marcati con sostanze fluorescenti. Questi composti possono essere utilizzati per studiare la struttura e l′organizzazione dell′actina all′interno delle cellule eucariotiche.
Tossina che si lega all′actina F polimerica, stabilizzandola e interferendo con il funzionamento delle strutture ricche di actina.
Altre note
Può contenere isomeri misti
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Nadav Sorek et al.
Plant physiology, 155(2), 706-720 (2010-12-09)
Prenylation primarily by geranylgeranylation is required for membrane attachment and function of type I Rho of Plants (ROPs) and Gγ proteins, while type II ROPs are attached to the plasma membrane by S-acylation. Yet, it is not known how prenylation
Cristina Belgiovine et al.
PloS one, 5(11), e14154-e14154 (2011-01-07)
Mesenchymal and amoeboid movements are two important mechanisms adopted by cancer cells to invade the surrounding environment. Mesenchymal movement depends on extracellular matrix protease activity, amoeboid movement on the RhoA-dependent kinase ROCK. Cancer cells can switch from one mechanism to
Emiko Hiraoka et al.
Breast cancer (Tokyo, Japan), 26(5), 581-593 (2019-03-05)
Pseudopodia are actin-rich ventral protrusions associated with cell motility and cancer cell invasion. We previously applied our established method of using excimer laser cell etching to isolate pseudopodial proteins from MDA-MB-231 breast cancer cells. We later identified 14-3-3γ as an
E Wulf et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 76(9), 4498-4502 (1979-09-01)
A fluorescent derivative of phalloidin has been synthesized possessing high affinity to filamentous actin. This compound was used for visualization of actin-containing structures in eukaryotic nonmuscle cells. Due to its low molecular weight (1250), fixation for formaldehyde was sufficient to
E Langelier et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 48(10), 1307-1320 (2000-09-16)
We investigated the structure of the chondrocyte cytoskeleton in intact tissue sections of mature bovine articular cartilage using confocal fluorescence microscopy complemented by protein extraction and immunoblotting analysis. Actin microfilaments were present inside the cell membrane as a predominantly cortical
Contenuto correlato
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.