BR455743
BRAND® Petri dish, glass
with lid, soda-lime glass, dish H 20 mm, diam. 100 mm , lid
Sinonimo/i:
Dishes, Glass, Petri Dishes
Scegli un formato
31,60 €
Scegli un formato
About This Item
31,60 €
Prodotti consigliati
Materiali
soda-lime glass
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 455743
Diametro
100 mm , lid
Alt. piastra
20 mm
Capacità della capsula
~150 mL
Tipo di binding
non-treated surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- BRAND® Petri dishes are manufactured from excellent quality soda-lime glass with superior finishing.
- The base and cover of the dishes are flat without any bubbles and streaks.
- Features flame polished cut edges.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)