ABS1068
Anti-Acetyl CoA Carboxylase 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
ACC1, ACC-alpha, EC 6.4.1.2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACACA(31)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Acetyl CoA Carboxylase 1 in A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash