Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 62,00 € |
5 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 175,00 € |
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 299,00 € |
25 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 488,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1460,00 € |
Informazioni su questo articolo
62,00 €
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C23H38N7O17P3S.3Li/c1-12(31)51-7-6-25-14(32)4-5-26-21(35)18(34)23(2,3)9-44-50(41,42)47-49(39,40)43-8-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-11-29-15-19(24)27-10-28-20(15)30;;;/h10-11,13,16-18,22,33-34H,4-9H2,1-3H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38);;;/q;3*+1/p-3/t13-,16-,17-,18+,22-;;;/m1.../s1
InChI key
FTRFBNATWBKIQU-JHJDYNLLSA-K
Gene Information
human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524)
mouse ... HAT1(107435), KAT2A(14534), KAT2B(18519), KAT5(81601)
rat ... HAT1(296501), KAT2A(303539), KAT2B(301164), KAT5(192218)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥93% (HPLC) | description ≥93% (HPLC), powder | description ≥93% | description ≥85% |
| assay ≥93% (HPLC) | assay ≥93% (HPLC) | assay ≥93% | assay ≥85% |
| solubility H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility - | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Gene Information human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524) | Gene Information human ... CHAT(1103), HAT1(8520), KAT2A(2648), KAT2B(8850), KAT5(10524) | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?