ABN910
Anti-Aquaporin 4
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AQP4(361)
mouse ... Aqp4(11829)
rat ... Aqp4(25293)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution from a representative lot detected Aquaporin 4 in human brain tissue lysate.
Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis : A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aquaporin 4 in mouse cerebral cortex tissue.