ABN411
Anti-Aquaporin-4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Aquaporin-4, AQP-4, Mercurial-insensitive water channel, MIWC, WCH4
Scegli un formato
487,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
487,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AQP4(361)
mouse ... Aqp4(11829)
rat ... Aqp4(25293)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Aquaporin-4 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human brain tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1