ABN1455
Anticorpo anti-NKX6.2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Homeobox protein NK-6 homolog B, Homeobox protein Nkx-6.2, NKX6.2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NKX6-2(84504)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Western blotting: un lotto rappresentativo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare NKX6.2 in 10 µg di lisato di cellule HEK293T transfettate.
Qualità
Immunoistochimica: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato la proteina NKX6.2 in sezioni di tessuto pancreatico umano.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1