AB5428P
Anti-Per2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Period Circadian Protein 2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Per2(18627)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence has 77% homology with rat Per2. No significant homology is seen with human Per 2 (Nagase et al. 1997). Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Circadian Rhythm & Sleep
ELISA: 50-100 ng of control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2