OP17
Anti-c-Fos (Ab-1) Mouse mAb (2G9C3)
liquid, clone 2G9C3, Calbiochem®
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G9C3, monoclonal
Stato
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOS(2353)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (2.5-5 µg/ml)
Paraffin Sections (not recommended)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
HeLa cells
Altre note
Reiss, M., et al. 1990. Cancer Res.50, 6641.
RouscherIII, F.J., et al. 1988. Science240, 1010.
Sassone-Corsi, P., et al. 1988. Cell54, 553.
Giardina, S.L., et al. 1987. Anal Biochem. 161, 109.
Verma, I.M., et al. 1987. Cancer Res.49, 29.
Verma, I.M., et al. 1987. Cell51, 513.
Muller, R. 1986. Viochem. Biophys. Acta.823, 207.
Verma, P. 1986. Trends Genet.2, 93.
Greenberg, M., et al. 1984. Nature (London)311, 433.