ABE1462
Anticorpo anti-fosfo LSD1 (Ser 112)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Lysine-specific histone demethylase 1A, Ser 112 phosphorylated, BRAF35-HDAC complex protein BHC110, Ser 112 phosphorylated, Flavin-containing amine oxidase domain-containing protein 2, Ser 112 phosphorylated
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
tecniche
dot blot: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer112 )
Informazioni sul gene
human ... KDM1A(23028)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Analisi mediante Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di riscontrare l′induzione della fosforilazione della proteina LSD1 umana espressa in modo esogeno in seguito a trattamento con PMA di cellule HEK293T transfettate e deprivate di siero (starved) per 24 ore. La presenza della proteina LSD1 fosforilata è stata evidenziata nella frazione nucleare ma non in quella citosolica, e il concomitante trattamento con l′inibitore di PKC Go 6976 (N° Cat. 365250) preveniva la fosforilazione indotta da PMA della proteina LSD1 umana (Nam, H.J., et al. (2014). Mol. Cell 53:791-805).
Analisi mediante Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rilevare il livello di fosforilazione tempo-dipendente della proteina LSD1 in estratti epatici di topi mantenuti sempre al buio (ciclo DD). Analogamente, in estratti nucleari di fibroblasti embrionali di topo (MEF), ottenuti in momenti diversi dopo l′induzione della trascrizione di geni circadiani mediante trattamento con desametasone, è stato osservato un andamento simil-circadiano dell′oscillazione del livello di fosforilazione di LSD1 (Nam, H.J., et al. (2014). Mol. Cell 53:791-805).
Qualità
Analisi mediante Western blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare la fosforilazione indotta da PMA della proteina LSD1 umana espressa in modo esogeno da cellule HEK293T transfettate e deprivate di siero (starved) per 24 ore. Il trattamento della membrana con fosfatasi lambda prima dell′aggiunta dell′anticorpo ha impedito totalmente di evidenziare la banda di interesse.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1