AB764P
Anti-Procollagen Type III PIIINP Antibody
Chemicon®, from rabbit
Scegli un formato
684,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
684,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCOLCE(5118)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Radioimmunoassay
ELISA: 100-1:200
Cell Structure
ECM Proteins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Skin and liver tissues
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1