Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 μg | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A | 555,00 € |
Informazioni su questo articolo
555,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Nome del prodotto
Anticorpo anti-tubulina, detirosinato, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
rat, mouse, sea urchin, human, plant
should not react with
Saccharomyces cerevisiae
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA1A(7846)
General description
Immunogen
Application
Struttura cellulare
un lotto precedente è stato utilizzato su tessuti congelati o fissati e inclusi in paraffina (Gundersen, G.G., 1984): diluizione 1:200-1:500.
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni finali ottimali.
Trasduzione del segnale a livello di citoscheletro
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Raccomandazioni per la manipolazione:
dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Analysis Note
Lisato di cellule HeLa intere.
Saggio di Western blotting: questo lotto diluito 1:500 ha permesso di rivelare la tubulina detirosinata in 10 μg di lisato di cellule L6.
Other Notes
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form serum | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 6-11B-1, monoclonal |
| shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| Gene Information human ... TUBA1A(7846) | Gene Information human ... TUBA1A(7846) | Gene Information human ... TUBA1A(7846) | Gene Information human ... TUBA1A(7846) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-tubulina, detirosinato
— o —
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2