AB5398P
Anti-Vanilloid Receptor Like Protein Antibody, pain, CT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
VRL-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Non deve reagire con
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRPV2(51393)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: 0.5-1.0 μg/mL on rat dorsal root ganglia and spinal cord.
Immunocytochemistry: 0.5-1.0 μg/mL on rat dorsal root ganglia and spinal cord.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3