Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H14Br2N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
486.11
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Per informazioni sul prodotto SML1797, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(N/N=C/C1=CC([N+]([O-])=O)=CC=C1O)CNC2=CC(Br)=C(C)C(Br)=C2
InChI key
KFEPVFJQVOMODD-IFRROFPPSA-N
Biochem/physiol Actions
L67 is a potent and specific inhibitor of DNA ligase IIIα (LigIIIα) that preferentially targets mitochondrial LigIIIα resulting in mitochondrial dysfunction.
L67 is a potent and specific inhibitor of DNA ligase IIIα (LigIIIα) that preferentially targets mitochondrial LigIIIα resulting in mitochondrial dysfunction. L67 preferentially targets cancer cell mitochondria resulting in enhanced ROS production and caspase 1-dependent apoptosis. L67 in combination with PARP inhibitors decreases survival rate of therapy resistant breast cancer and leukemia cells.
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?