Documenti fondamentali
AB5334P
Sigma-Aldrich
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
Scegli un formato
50 μG
698,00 €
698,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1134
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
698,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
698,00 €
Spedizione prevista il05 maggio 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1134
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Anticorpo anti α-sinucleina, Chemicon®, from sheep
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Specificità
Riconosce l′alfa sinucleina
Immunogeno
Peptide sintetico corrispondente agli aminoacidi 116-131 dell′alfa sinucleina umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: 0,5-1 μg/mL su sezioni congelate o in paraffina.
Western blot: 0,5-1 μg/mL
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Rileva la sinucleina usando l′anticorpo anti-α sinucleina, validato per l′uso in WB, IH(P).
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Linkage
Sostituisce: 04-1053
Stato fisico
Immunoglobulina purificata per affinità in PBS contenente lo 0,02% di azoturo di sodio. Liofilizzato. Ricostituire con 50 μL di acqua distillata sterile. Centrifugare per eliminare eventuali residui. Per una maggiore stabilità è possibile aggiungere glicerolo 1:1.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere il materiale liofilizzato a -70°C (secco) per un massimo di 12 mesi. Dopo essere stato ricostituito, può essere conservato a -20°C in aliquote non diluite per 6 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Ivani Brys et al.
The European journal of neuroscience, 46(3), 1906-1917 (2017-04-04)
Parkinson's disease (PD) is a neurodegenerative disorder characterised by progressive motor symptoms resulting from chronic loss of dopaminergic neurons in the nigrostriatal pathway. The over expression of the protein alpha-synuclein in the substantia nigra has been used to induce progressive
Lojze M Smid et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 36(2), 261-274 (2013-04-10)
This work is aimed at correlating pre-mortem [18F]FDDNP positron emission tomography (PET) scan results in a patient with dementia with Lewy bodies (DLB), with cortical neuropathology distribution determined postmortem in three physical dimensions in whole brain coronal sections. Analysis of
Jennifer S McDowall et al.
Molecular and cellular neurosciences, 85, 1-11 (2017-08-16)
The normal cellular role of α-synuclein is of potential importance in understanding diseases in which an aggregated form of the protein has been implicated. A potential loss or change in the normal function of α-synuclein could play a role in
Christopher Sinadinos et al.
Aging cell, 13(5), 935-945 (2014-07-26)
Glycogen is a branched polymer of glucose and the carbohydrate energy store for animal cells. In the brain, it is essentially found in glial cells, although it is also present in minute amounts in neurons. In humans, loss-of-function mutations in
Haiyan Lou et al.
The Journal of biological chemistry, 285(23), 17648-17661 (2010-04-02)
Alpha-synuclein (a-Syn), a protein implicated in Parkinson disease, contributes significantly to dopamine metabolism. a-Syn binding inhibits the activity of tyrosine hydroxylase (TH), the rate-limiting enzyme in catecholamine synthesis. Phosphorylation of TH stimulates its activity, an effect that is reversed by