Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
AB5320
Sigma-Aldrich
Anti-CSPG4 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Chondroitin sulfate proteoglycan NG2, Melanoma chondroitin sulfate proteoglycan 3, Melanoma-associated chondroitin sulfate proteoglycan, chondroitin sulfate proteoglycan 4, chondroitin sulfate proteoglycan 4 (melanoma-associated)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Il prodotto AB5320 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome del prodotto
Anticorpo anti-proteoglicano condroitina solfato NG2, Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, monkey, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CSPG4(1464)
mouse ... Cspg4(121021)
rat ... Cspg4(81651)
rhesus monkey ... Cspg4(713086)
Descrizione generale
Il proteoglicano di condroitina solfato 4 (UniProt: Q00657; detto anche proteoglicano di condroitina solfato NG2, antigene tumorale specifico HSN) è codificato dal gene Cspg4 (detto anche Ng2) (ID gene: 81651) nel ratto. Il proteoglicano di condroitina solfato NG2 è una proteina di membrana di tipo I a passaggio singolo che svolge un ruolo nella proliferazione e migrazione delle cellule e stimola la motilità delle cellule endoteliali durante la morfogenesi microvascolare. È presente nelle cellule neurali e nei tessuti extraneurali, specialmente nel mesenchima in via di sviluppo. Il suo livello di espressione è più elevato sulle cellule proliferanti immature e diminuisce quando le cellule iniziano a differenziarsi. È presente sulle superfici di una classe insolita di cellule gliali, all′interno del sistema nervoso centrale in via di sviluppo e maturo, che hanno le stesse proprietà delle cellule precursore degli oligodendrociti. È un importante proteoglicano della condroitina solfato che viene prodotto dopo le lesioni del midollo spinale ed è espresso dai macrofagi e dai progenitori degli oligodendrociti. È stato inoltre riferito che inibisce la crescita dei neuriti e il collasso del cono di crescita durante la rigenerazione degli assoni. Il proteoglicano di condroitina solfato NG2 viene sintetizzato con un peptide segnale (aa 1-29) che viene successivamente scisso nella forma matura (Rif.: Jones, LL et al. (2002). J. Neurosci. 22(7):2792-2803).
Specificità
Proteoglicano di condroitina solfato NG2. La denominazione AB5320 identifica sia il proteoglicano intatto, sia la proteina core mediante Western blot ed ELISA. Quando le cellule precursore degli oligodendrociti (ovvero le cellule progenitrici di O-2A) vengono colorate da vive, la colorazione appare in forma di cluster sulla superficie cellulare. Questo anticorpo non colora bene gli oligodendrociti differenziati.
Immunogeno
Proteoglicano di condroitina solfato NG2 di ratto purificato per immunoaffinità.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunocitochimica:
Una diluizione di 1:150-1:600 di un precedente lotto è stata utilizzata in IC.
Immunoistochimica:
la diluizione 1:200 di un precedente lotto è stata utilizzata su sezioni congelate di cervello di topo embrionale utilizzando un anticorpo secondario coniugato con Alexa Fluor. Occorre prestare attenzione per evitare un′eccessiva fissazione delle sezioni di tessuto. Si consiglia una breve fissazione (5-10 minuti) in PFA al 2-4%.
Immunoprecipitazione:
Una concentrazione di 2 μg/mL di un precedente lotto è stata utilizzata in IP.
ELISA:
Una diluizione di 1:1500-1:3000 di un precedente lotto è stata utilizzata in ELISA.
Le diluizioni e i protocolli di lavoro ottimali devono essere determinati dall′utente finale.
Rilevamento del proteoglicano di condroitina solfato NG2 con questo anticorpo anti-proteoglicano di condroitina solfato NG2 validato per l′impiego nelle analisi ELISA, IC, IH, IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Marcatori neuronali e gliali
Qualità
Valutato abitualmente con metodica Western blot su lisati di cervello di ratto
Analisi con metodica Western blot: la diluizione 1:1000 di questo lotto ha rilevato la condroitina solfato NG2 su 10 μg di lisati di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
270-300 kDa
Stato fisico
Anticorpo purificato mediante proteina A e successivamente collocato su una colonna di affinità con fibronectina.
Policlonale di coniglio purificato in tampone di PBS contenente lo 0,02% di azoturo.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi a -20 ºC in aliquote non diluite dalla data di ricevimento.
Raccomandazioni per la manipolazione:
Una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20 °C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento per evitare di danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Cellule umane di melanoma e glioma e cellule endoteliali cerebrali proliferanti, estratti di cellule gliali B49 di ratto o tessuti cerebrali embrionali di topo.
Altre note
Concentrazione: Per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al certificato di analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o altra documentazione aziendale che accompagna i prodotti, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altri scopi, inclusi ma non solo usi commerciali non autorizzati, usi diagnostici in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi tipo di consumo o applicazione riguardante l′uomo o gli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
PDGF-C induces maturation of blood vessels in a model of glioblastoma and attenuates the response to anti-VEGF treatment.
di Tomaso, E; London, N; Fuja, D; Logie, J; Tyrrell, JA; Kamoun, W; Munn, LL; Jain, RK
Testing null
SDF-1? induces PDGF-B expression and the differentiation of bone marrow cells into pericytes.
Hamdan, R; Zhou, Z; Kleinerman, ES
Molecular Cancer Research null
Aram F Hezel et al.
Cancer research, 72(18), 4840-4845 (2012-07-13)
The TGF-β pathway is under active consideration as a cancer drug target based on its capacity to promote cancer cell invasion and to create a protumorigenic microenvironment. However, the clinical application of TGF-β inhibitors remains uncertain as genetic studies show
Effects of an anti-VEGF-A monoclonal antibody on laser-induced choroidal neovascularization in mice: optimizing methods to quantify vascular changes.
Campa, C; Kasman, I; Ye, W; Lee, WP; Fuh, G; Ferrara, N
Investigative Ophthalmology & Visual Science null
Ginger Tsueng et al.
Journal of virology, 85(12), 5718-5732 (2011-04-08)
Enteroviruses, including coxsackieviruses, exhibit significant tropism for the central nervous system, and these viruses are commonly associated with viral meningitis and encephalitis. Previously, we described the ability of coxsackievirus B3 (CVB3) to infect proliferating neuronal progenitor cells located in the
Articoli
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Vedi tutto
Protocolli
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.