MAB5320
Anti-Synuclein α Antibody, clone 7B12.2
culture supernatant, clone 7B12.2, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B12.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Lane 1: Recombinant human alpha synuclein
Lane 2: Recombinant human beta synuclein
Lane 3: Recombinant human gamma synuclein
Immunohistochemistry (frozen sections): 1:250-1:500
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Brain tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1