AB5060
Anti-Substance P Receptor Antibody, pain
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
NK-1 Receptor
Scegli un formato
729,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
729,00 €
Spedizione prevista il17 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, guinea pig, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAC1(6863)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A previous lot was used at 1:100-1:1,000 dilution.
Western Blot Analysis:
A previous lot was used at 1:500 dilution.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected NK-1R on 10 μg of Mouse brain membrane lysates.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Spinal Cord, brain membrane lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1