Vai a
C0167
Calcitonin Gene Related Peptide human
≥95% (HPLC), powder
Sinonimo/i:
α-CGRP, CGRP-I
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 μg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
331,00 €
0.1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
352,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C163H267N51O49S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
3789.31
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
331,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
SC[C@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)C)CS)CC(=O)O)[C@H](O)C)C)[C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](Cc4nc[nH]c4)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N
InChI
1S/C163H269N51O49S2/c1-73(2)52-97(186-116(226)65-179-131(233)82(18)183-139(241)98(53-74(3)4)193-137(239)94(44-35-49-176-162(171)172)188-142(244)101(57-91-62-175-72-182-91)199-159(261)128(88(24)221)213-156(258)123(79(13)14)207-151(253)110(71-265)204-160(262)126(86(22)219)210-133(235)84(20)185-157(259)125(85(21)218)211-147(249)105(61-119(229)230)198-150(252)109(70-264)203-130(232)81(17)166)140(242)194-99(54-75(5)6)141(243)202-108(69-217)149(251)190-95(45-36-50-177-163(173)174)138(240)201-106(67-215)134(236)180-63-115(225)178-64-118(228)205-121(77(9)10)155(257)208-122(78(11)12)154(256)191-93(43-32-34-48-165)136(238)196-102(58-112(167)222)144(246)197-103(59-113(168)223)143(245)195-100(56-90-40-29-26-30-41-90)145(247)209-124(80(15)16)161(263)214-51-37-46-111(214)152(254)212-127(87(23)220)158(260)200-104(60-114(169)224)146(248)206-120(76(7)8)153(255)181-66-117(227)187-107(68-216)148(250)189-92(42-31-33-47-164)135(237)184-83(19)132(234)192-96(129(170)231)55-89-38-27-25-28-39-89/h25-30,38-41,62,72-88,92-111,120-128,215-221,264-265H,31-37,42-61,63-71,164-166H2,1-24H3,(H2,167,222)(H2,168,223)(H2,169,224)(H2,170,231)(H,175,182)(H,178,225)(H,179,233)(H,180,236)(H,181,255)(H,183,241)(H,184,237)(H,185,259)(H,186,226)(H,187,227)(H,188,244)(H,189,250)(H,190,251)(H,191,256)(H,192,234)(H,193,239)(H,194,242)(H,195,245)(H,196,238)(H,197,246)(H,198,252)(H,199,261)(H,200,260)(H,201,240)(H,202,243)(H,203,232)(H,204,262)(H,205,228)(H,206,248)(H,207,253)(H,208,257)(H,209,247)(H,210,235)(H,211,249)(H,212,254)(H,213,258)(H,229,230)(H4,171,172,176)(H4,173,174,177)/t81-,82-,83-,84-,85+,86+,87+,88+,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,103-,104-,105-,106-,107-,108-,109-,110-,111-,120-,121-,122-,123-,124-,125-,126-,127-,128-/m0/s1
InChI key
DNKYDHSONDSTNJ-XJVRLEFXSA-N
Gene Information
human ... CALCA(796)
Biochem/physiol Actions
Potent, long-lasting vasodilator.
Potent, long-lasting vasodilator; activation of CGRP receptors on pancreatic β-cells increases plasma levels of pancreatic enzymes.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
C2806AB15360SRP6003
description
≥95% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), powder
description
serum, Chemicon®
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
UniProt accession no.
P06881, P01258
UniProt accession no.
P06881, P01258
UniProt accession no.
P10092, P01258
UniProt accession no.
-
Gene Information
human ... CALCA(796)
Gene Information
human ... CALCA(796)
Gene Information
human ... CALCA(796)
Gene Information
human ... N/A(796)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Hello, I wanted to know what the appropriate diluent is for reconstituting CGRP Cat#C0167. Thanks, Gargi
    1 risposta
    1. As listed in the specification sheet for Product No. C0167, Calcitonin Gene Related Peptide human, ≥95% (HPLC) powder is soluble in water or 1% acetic acid (aq.) within a range of 1.00-1.04 mg/mL.