A6354
Anti-Adiponectin antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Adiponectin Antibody, Anti-Adiponectin antibody produced in rabbit, Anti-Adipocyte Complement-Related Protein of 30 kDa
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
western blot (chemiluminescent): 0.5-1 μg/mL using using human plasma or placenta, or an extract of differentiated 3T3-L1 mouse cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ADIPOQ(9370)
mouse ... Adipoq(11450)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting (1 paper)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)