Vai a
F6428
Reagente glicerolo libero
used for quantitative enzymatic determination of glycerol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
40 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
153,00 €
Informazioni su questo articolo
MDL number:
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.25
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
solid
usage
40 mL sufficient for 50 reactions
color
white to off-white
functional group
hydroxyl
relevant disease(s)
obesity
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C(C(CO)O)O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
General description
Il Reagente glicerolo libero fornisce un metodo preciso per la misurazione dei livelli di glicerolo endogeno libero tramite reazioni enzimatiche accoppiate, senza dover ricorrere all'idrolisi iniziale con lipasi. A differenza dei trigliceridi, che sono tipicamente legati alle proteine e trasportati nel plasma, il glicerolo libero circola in modo indipendente. L'approccio innovativo prevede l'idrolisi enzimatica o alcalina dei trigliceridi, liberando glicerolo e acidi grassi liberi per una misurazione accurata.
Il kit per la determinazione dei trigliceridi nel siero (numero di catalogo TR0100) offre una soluzione completa per la ricerca di glicerolo, trigliceridi effettivi o trigliceridi totali in campioni di siero o plasma. Utilizzando l'idrolisi enzimatica con lipasi, i trigliceridi vengono convertiti in glicerolo e acidi grassi liberi, consentendo una quantificazione precisa attraverso reazioni enzimatiche accoppiate da F6428.
A differenza dei numerosi reagenti per i trigliceridi disponibili in commercio, questo metodo distingue tra glicerolo endogeno e glicerolo derivato dall'idrolisi con lipasi dei gliceridi. Grazie a questa tecnologia avanzata, i ricercatori possono analizzare con sicurezza i livelli di glicerolo con eccezionale accuratezza e affidabilità.
Application
Il Reagente glicerolo libero facilita la determinazione enzimatica quantitativa dei livelli di glicerolo nel siero o nel plasma. Può essere inoltre impiegato nella misurazione del rilascio di glicerolo derivante dalla lipolisi nel tessuto adiposo.
Biochem/physiol Actions
Il glicerolo subisce la fosforilazione per azione enzimatica della glicerolo chinasi (GK), utilizzando l'adenosina-5′-trifosfato (ATP) per produrre glicerolo-1-fosfato (G-1-P) e adenosina-5′-difosfato (ADP). Successivamente, il glicerolo-1-fosfato (G-1-P) viene ossidato dalla glicerolo fosfato ossidasi (GPO) a dare diidrossiacetone fosfato (DAP) e perossido di idrogeno (H2O2). Questo processo coinvolge la perossidasi (POD), che catalizza l'accoppiamento del perossido di idrogeno (H2O2) con la 4-amminoantipirina (4-AAP) e la N-etil-N-(3-solfopropil) m-anisidina sodica (ESPA) per generare un colorante chinoneiminico che mostra un massimo di assorbimento a 540 nm.L'aumento osservato dell'assorbanza a 540 nm è direttamente correlato alla concentrazione di glicerolo libero presente nel campione. Questo metodo fornisce un mezzo affidabile di quantificazione dei livelli di glicerolo libero, consentendo una valutazione accurata dei campioni biochimici.
Il reagente glicerolo libero usa reazioni enzimatiche accoppiate che determinano un aumento dell′assorbanza a 540 nm direttamente proporzionale alla concentrazione del glicerolo.
Features and Benefits
  • Processo semplificato: velocizzate il vostro flusso di lavoro con un singolo reagente, che offre un tempo di reazione di 5 minuti.
  • Progettato per la semplicità d'uso: elimina la necessità di pesare o miscelare più reagenti, garantendo facilità d'uso ed efficienza.
Other Notes
Oltre ai kit, i singoli reagenti e lo standard del glicerolo sono disponibili separatamente quando è necessario eseguire un minor numero di reazioni.
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G7793FG0100374813
description
used for quantitative enzymatic determination of glycerol
description
2.5 mg/ml equivalent triolein concentration
description
1 kit sufficient for 1000 reactions
description
Hemocyanin, Keyhole Limpet, Megathura crenulata, High Purity, Endotoxin Free, is a large, multi-subunit, O2-carrying, metalloprotein that is used as a carrier protein in the production of antibodies.
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
form
solid
form
-
form
-
form
liquid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
relevant disease(s)
obesity
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
-
signalword
Danger
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–6 di 6 domande  
  1. Can the KRBH medium collected for glycerol measurement with F6428 be stored at −80°C before the assay, or should it be analyzed fresh? If freezing is acceptable, what storage time do you recommend?
    1 risposta
    1. This reagent has not been specifically tested for use with media samples. However, freezing at -20°C or -80°C prior to analysis is expected to be acceptable. As a general practice, avoid multiple freeze–thaw cycles. Thaw samples slowly, either in a refrigerator overnight or at ambient temperature. Mix samples well by gently inverting several times prior to testing. Samples should be analyzed within 24–48 hours. While glycerol in solution is quite stable, the frozen storage time for samples has not been determined. Please see the link below to review additional information available in the product technical bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/352/968/f6428bul.pdf
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. I would like to measure the concentration of free glycerol in the culture supernatant of adipocytes using this reagent with a plate reader instead of a cuvette. What are recommended sample and reagent volumes for a plate reader? Have you ever tested?
    1 risposta
    1. This product has not been tested for use with a well plate format. The product instructions call for a total volume of 830 µL, where 10 µL each of water, glycerol standard, and sample are added to cuvettes containing 800 µL of Free Glycerol Reagent. Most 96-well plates have a working volume of 100-300 µL, so the volume of each component would need to be scaled accordingly. Adding 3 µL each of water, glycerol standard, and sample to wells containing 240 µL of Free Glycerol Reagent would result in the same concentrations with a total volume of 249 µL. Regardless, the functionality of a plate reader in this application cannot be guaranteed and would need to be assessed independently.
      Utile?
  4. I have an old version of this product (6428) - just one bottle not a kit. I need to reconstitute this but can't find instructions. Can you let me know what to reconstitute in and how much? Thank you!
    1 risposta
    1. There are no specific instructions for 6428. F6428 is one bottle of reagent as well. The user guide of F6428 may serve as a reference. A typical reconstitution procedure of F6428 is: Reconstitute the Free Glycerol Reagent with 40 ml of water. After addition of water, stopper the vials, and immediately mix several times by inversion. DO NOT SHAKE. Protect the reagent from light by storing in amber bottles. Please check page 2 of the user guide here:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/352/968/f6428bul.pdf
      Utile?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  6. Could you kindly send me a package insert and a manual application for determination on automated clinical systems? Many thanks.
    1 risposta
    1. The Free Glycerol Reagent is for R&D use only, not for in vitro diagnostic use, drug, household, or other uses. Please consult the Material Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices.