AB2301
Anticorpo anti-calnexina
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Calnexin, IP90, Major histocompatibility complex class I antigen-binding protein p88, p90
Scegli un formato
150,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
150,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human, horse, pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
equine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CANX(821)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscienze
Saggio immunoistochimico: una diluizione 1:1.000-2.000 di un lotto rappresentativo ha rilevato la calnexina in tessuto cerebrale e in tessuto prostatico umano.
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Saggio di Western blotting: una diluizione 1:10.000 di questo anticorpo ha rilevato la calnexina in 10 µg di lisato di tessuto cerebrale umano.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Lisato di tessuto cerebrale umano
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1