C7617
Anti-Calnexin antibody, Mouse monoclonal
![Enhanced Validation antibodies are tested to ensure reproducibility, specificity, and performance using our enhanced validation strategies enhanced validation](/static/enhanced_validation_badge.png)
clone TO-5, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CANX, Anti-CNX
Scegli un formato
501,00 €
Scegli un formato
About This Item
501,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TO-5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~90 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using total cell extract of HeLa cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CANX(821)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting[1]
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence analysis
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)