C7492
Monoclonal Anti-Calreticulin antibody produced in mouse
clone TO-11, tissue culture supernatant, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Calreticulin Antibody Flow Cytometry, Anti-Autoantigen Ro
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
tissue culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TO-11, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~50 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:50-1:100 using total cell extract of HeLa cells
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CALR(811)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Flow cytometry
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry
- Indirect ELISA
- Western blotting
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3