Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti
AB2253
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-doublecortina
serum, from guinea pig
Sinonimo/i:
Anti-Doublecortin Antibody, AB2253 | Sigma-Aldrich
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
guinea pig
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunofluorescence: suitable (Frozen tissue sections)
immunohistochemistry: suitable (Paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCDC1(341019)
Descrizione generale
L'anticorpo anti-doublecortina, N° Cat. AB2253, è un anticorpo policlonale di cavia testato per l'uso in immunoistochimica (paraffina), immunofluorescenza e Western blotting.
Target molecular weight ~42 kDa observed;40.61 kDa calculated. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).
Specificità
La reattività con altre specie non è stata determinata.
Questo anticorpo policlonale prodotto in cavia rileva la doublecortina nelle specie di topo e ratto. Riconosce a un epitopo all′interno di una regione di 17 aminoacidi nel C-terminale.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide ricombinante.
Applicazioni
L′anticorpo anti-doublecortina è stato utilizzato per colorazioni in saggi di immunoistochimica e immunofluorescenza.
Azioni biochim/fisiol
La doublecortina è stata identificata come un importante marcatore per la neurogenesi. Si tratta di uno strumento prezioso per lo studio e la comparazione del processo di neurogenesi tra specie diverse.
Qualità
Testato mediante Western blotting su lisati di tessuto di cervello di ratto.
Western blotting: una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rilevato la doublecortina nel lisato di tessuto cerebrale di ratto.
Descrizione del bersaglio
~45 kDa osservato; 40,57 kDa calcolato. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: AB5910
Stato fisico
Deplezione con GST
Siero di cavia trattato con GST, contenente azoturo di sodio allo 0,05%
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C. Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cervello di ratto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Tomás P Bachor et al.
Neurobiology of disease, 108, 13-28 (2017-07-27)
Diabetes mellitus (DM) is reaching epidemic conditions worldwide and increases the risk for cognition impairment and dementia. Here, we postulated that progenitors in adult neurogenic niches might be particularly vulnerable. Therefore, we evaluated the different components of the mouse subventricular
Adolescent Changes in Cellular Proliferation in the Dentate Gyrus of Male and Female C57BL/6N Mice Are Resilient to Chronic Oral Corticosterone Treatments
Shome A, et al.
Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12, 192-192 (2018)
Embryonic Nkx2. 1-expressing neural precursor cells contribute to the regional heterogeneity of adult V-SVZ neural stem cells
Delgado RN and Lim DA
Developmental Biology, 407(2), 265-274 (2015)
Jacques Balthazart et al.
Brain, behavior and evolution, 84(1), 1-4 (2014-07-19)
Commentary on “Evaluating the Predictive Value of Doublecortin as a Marker for Adult Neurogenesis in Canaries (Serinus canaria)” by Michiel Vellema, Moritz Hertel, Susan L. Urbanus, Annemie Van der Linden, and Manfred Gahr (Journal of Comparative Neurology 2014, 522 :
Combination treatment with ethyl pyruvate and IGF-I exerts neuroprotective effects against brain injury in a rat model of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy
Rong Z, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 36(1), 195-203 (2015)