Documenti
MABN707
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-DCX, clone 2G5
clone 2G5, from mouse
Sinonimo/i:
Neuronal migration protein doublecortin, Doublin, Lissencephalin-X, Lis-X, DCX
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G5, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Dcx(13193)
Categorie correlate
Descrizione generale
La doublecortina (DCX), nota anche come doublina o lissencefalina-X (Lis-X), nell′uomo codificata dal gene DCX/DBCN/LISX, è una proteina associata ai microtubuli necessaria nelle prime fasi della dispersione e della laminazione dei neuroni durante lo sviluppo della corteccia cerebrale. Espressa dai precursori neuronali e dai neuroni immaturi, la sintesi di DCX diminuisce quando i neuroni diventano maturi ed esprimono il marcatore NeuN dei neuroni. Pertanto, l'espressione di DCX è una caratteristica distintiva dei neuroni in via di sviluppo e della neurogenesi. L′espressione di DCX è localizzata nel citoplasma e lungo i tracciati dei microtubuli. Sembra che DCX stabilizzi i microtubuli e ne determini l'aggregazione nel citoplasma. A livello patologico, DCX è responsabile dell'eterotopia laminare sottocorticale e della lissencefalia legata al cromosoma X, una patologia quest′ultima in cui la superficie del cervello è “liscia”, con poche pieghe e solchi rispetto a un cervello normale e caratterizzata da strati corticali scarsamente formati, oltre ad altre anomalie. Oltre agli effetti sullo sviluppo, DCX potenzialmente può contribuire alla soppressione dei gliomi, poiché nelle cellule staminali tumorali del cervello (BTSC) che esprimono DCX la capacità di auto-rinnovamento risulta significativamente ridotta rispetto alle cellule di controllo. L’anticorpo monoclonale murino di EMD-Millipore è stato testato in WB sia sulla proteina ricombinante sia su lisato di cuore di topo. L'anticorpo è stato anche testato con successo in immunoistochimica su sezioni di tessuto cerebrale umano normale e di carcinoma renale umano inclusi in paraffina, in immunocitochimica in fluorescenza su cellule HepG2 in coltura, in citometria a flusso su cellule SK-N-SH in coltura ed ELISA diretto con concentrazioni variabili di antigene.
Immunogeno
Frammento ricombinante purificato della proteina DCX umana espressa in E. coli.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica: diluizioni 1:200-1.000 di un lotto rappresentativo hanno rilevato DCX nel tessuti umani di cervello e cancro renale.
Immunofluorescenza: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:200-1.000 ha permesso di rivelare DCX in cellule HepG2.
Citometria a flusso: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:200-400 ha rilevato DCX in cellule SK-N-SH non deprivate di siero.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
La proteina doublecortina può essere rivelata grazie a questo anticorpo monoclonale di topo anti-DCX, clone 2G5, convalidato per l′uso nei saggi di Western blotting, IHC, ICC & Citometria a flusso.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cuore di topo.
Western blotting: una diluizione 1:500-2.000 di questo anticorpo ha rilevato la proteina DCX in un lisato di cuore di topo.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 50 kDa. In alcuni lisati possono comparire bande non caratterizzate.
Stato fisico
Anticorpo monoclonale purificato di topo in PBS con azoturo di sodio non superiore a 0,1% e uno stabilizzante delle proteine 0,5%.
Formato: purificato
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato cuore di topo
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Giulia Piccirilli et al.
Cellular and molecular neurobiology (2022-08-08)
Human cytomegalovirus (HCMV) causes congenital neurological lifelong disabilities. To date, the neuropathogenesis of brain injury related to congenital HCMV (cCMV) infection is poorly understood. This study evaluates the characteristics and pathogenetic mechanisms of encephalic damage in cCMV infection. Ten HCMV-infected human
Jingjing He et al.
Scientific reports, 6, 34339-34339 (2016-10-13)
Parkinson's disease (PD) is one common neurodegenerative disease caused by a significant loss of midbrain dopaminergic neurons. Previous reports showed that 7, 8- dihydroxyflavone (7, 8-DHF) as a potent TrkB agonist can mimic BDNF and play neuroprotective roles for mouse
Vincent Quoc-Huy Trinh et al.
The Journal of pathology, 258(1), 69-82 (2022-06-11)
The development of neural structures within tumors is now considered vital for carcinogenesis. However, the time course of this development in human pre-invasive neoplasia has been incompletely described. Therefore, we performed a detailed analysis of nerves across the neoplastic spectrum
Christopher T Rhodes et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 17(3), 377-389 (2018-02-13)
Histone methyltransferases (HMTs) are present in heterogeneous cell populations within the adult brain including neurogenic niches. Yet the question remains whether loss of HMTs and the resulting changes in histone methylation alter cell fate in a region-specific manner. We utilized
Wenshu Zhou et al.
Stem cell research & therapy, 12(1), 174-174 (2021-03-14)
Spinal cord injury (SCI) is a debilitating medical condition that can result in the irreversible loss of sensorimotor function. Current therapies fail to provide an effective recovery being crucial to develop more effective approaches. Mesenchymal stem cell (MSC) exosomes have