Documenti fondamentali
AB1299
Sigma-Aldrich
Anti-Cortisone Antibody
serum, Chemicon®
Scegli un formato
100 μL
336,00 €
336,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
336,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
336,00 €
Spedizione prevista il30 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
radioimmunoassay: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Cortisone. Crossreactivities were tested using an ELISA with cortisone-3-cmo-x-biotin: cortisol (3.4%); 11-Deoxycortisol (0.6%); 11-Dehydrocorticosterone (0.6%); Tetrahydrocortisone (0.2%); Cortisoterone, Deoxycortiscosterone, Pregesterone, Aldosterone (<0.1%); Allotetrahydrocortisol, Tetrahydrocortisol, Cortol, Cortolone, 11-Hydroxyetiochoranolone (<0.01%).
Immunogeno
Cortisone-3-cmo-BSA
Applicazioni
Detect Cortisone using this Anti-Cortisone Antibody validated for use in RIA.
RIA: 1:20,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Metabolic Hormones & Receptors
Stato fisico
Rabbit serum. Liquid containing 0.1% sodium azide.
Stoccaggio e stabilità
Maintain at -20°C in undiluted aliquots for up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1