Documenti fondamentali
H-092
Supelco
4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-D3-acetic-D2 Acid solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxyphenyl-d3-acetic-d2 Acid (HVA-d5), HVA-D5 solution
Scegli un formato
1 ML
163,00 €
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
163,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H5D5O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.20
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
clinical testing
clinical testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Stringa SMILE
O(C)c1c(c(c(c(c1[2H])C(C(=O)O)([2H])[2H])[2H])[2H])O
InChI
1S/C9H10O4/c1-13-8-4-6(5-9(11)12)2-3-7(8)10/h2-4,10H,5H2,1H3,(H,11,12)/i2D,3D,4D,5D2
QRMZSPFSDQBLIX-DVHRWRHBSA-N
Descrizione generale
Homovanillic acid (HVA) is a urinary metabolite of the catecholamine dopamine and is associated with dopamine levels in the brain. This stable labeled internal standard is suitable for quantitating HVA levels in LC/MS applications such as clinical and diagnostic testing or endocrinology.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Weijie Ouyang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 62(1), 25-25 (2021-01-26)
To evaluate the role of CD4+ T helper cells in benzalkonium chloride (BAC)-induced ocular surface disorder in C57BL/6 mice. Topical 0.075% BAC was applied twice daily in C57BL/6 mice for 7 consecutive days; PBS-treated and untreated mice served as controls.