Documenti fondamentali
AAWG04700
Millipore
Membrana filtrante MF-Millipore da 0,8 µm, quadrettata
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white, gridded
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in MCE, pori da 0,8 μm
Scegli un formato
100 FILTERS
213,00 €
213,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FILTERS
213,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
213,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Materiali
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
4%
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.8 μm pore size
82 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice filtro: AAWG
Le miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa hanno reso i filtri a membrana MF-Millipore una delle membrane più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di agente umettante e hanno un contenuto estraibile in acqua inferiore rispetto ai filtri standard MF-Millipore.
Caratteristiche & Vantaggi:
- Filtro versatile per applicazioni di monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibile con pori di diverse dimensioni, di colore bianco o nero, con o senza quadrettatura
- Compatibile con metodi di sterilizzazione con ossido di etilene, irradiazione gamma e in autoclave
Applicazioni
  • Monitoraggio dell′aria
  • Monitoraggio delle particelle
  • Rimozione di particelle
  • Saggi biologici
  • Microplastiche
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)