Documenti fondamentali
SCWP04700
Millipore
Filtri a membrana MF-Millipore, pori da 8 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in MCE con pori da 8,0 μm
Scegli un formato
100 FILTERS
207,00 €
207,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FILTERS
207,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
207,00 €
Spedizione prevista il17 febbraio 2025Dettagli
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Lungh. × largh. filtro
1.9 cm × 4.2 cm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
135 μm
Estraibili (gravimetria)
6%
Indice di rifrazione
n/D 1.515
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
8.0 μm pore size
84 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: SCWP
Applicazioni
  • CQ di serbatoi di ritenzione di liquidi
  • Monitoraggio di liquidi
  • Monitoraggio dell′aria
  • Raccolta di particelle
  • Analisi di particelle
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
S Skraber et al.
Applied and environmental microbiology, 70(6), 3644-3649 (2004-06-09)
The aim of the study was to evaluate the presence of pathogenic viruses in the Moselle River and to compare the usefulness of thermotolerant coliforms and somatic coliphages as tools for river water quality assessment in terms of viral contamination.
D Rolland et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 861(2), 186-195 (2007-08-31)
Many problems concerned with the production and the purification of recombinant proteins must be addressed prior to launching an industrial production process. Among these problems, attention is focused on low-level expression that complicates the purification step and can jeopardise the
Si-Tu Xue et al.
Autophagy, 16(10), 1823-1837 (2020-01-29)
Although macroautophagy/autophagy is involved in hepatocellular carcinoma (HCC) initiation and development and has been identified as a mechanism of HCC therapy resistance, the role of ULK1 (unc-51 like autophagy activating kinase 1) in HCC remains unclear. Here, we report that