9Q078W
Anti-canine NKp46 (CD335) Antibody, clone 48A
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Clone
48A
monoclonal
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
canine, mouse
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected canine NKp46 (CD335) in canine peripheral blood mononuclear cells (PBMCs).
Proprietà fisiche
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1