Documenti fondamentali
96441000
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 1000
Sinonimo/i:
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 1000
Scegli un formato
96441000
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96441000
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Vantage
Parametri
2-40 °C operating temperature
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
1000 mm
Area
15.2 cm2 , cross-sectional
Alt. letto
750-1000 mm
Volume del letto
1140-1520 mL
Diametro
44-44.1 mm
Note legali
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany