Documenti fondamentali
9310-OP
Millipore
Trizma® cloridrato
OmniPur® Grade, >=99.0%
Sinonimo/i:
TRIS, TRIS HCl, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometano cloridrato
Scegli un formato
500 G
87,70 €
5 KG
712,00 €
87,70 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
87,70 €
5 KG
712,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Beilstein:
3675235
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
87,70 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
crystalline powder
needles
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Molecular Biology Grade.
260 (10%, water): ≤0.05 AU
A280 (10%, water): ≤0.05 AU
Assay: ≥99%
DNAse: none detected
Identity IR spectrum: conforms
Lead (Pb): ≤.0002%
Phosphatase: none detected
Protease: none detected
RNAse: none detected
Water (H2O): ≤0.5%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Applicazioni
  • Use of tetraethylammonium (TEA) and Tris loading for blocking TRPM7 channels in intact cells.: This study highlights the application of TRIS Hydrochloride in blocking TRPM7 channels, which is significant for cell signaling and ion channel regulation in pharmacological research (Holderby & Kozak, 2024).
  • Investigating the influence of solvent type and pH on protein adsorption onto silica surface by evanescent-wave cavity ring-down spectroscopy.: This study uses TRIS Hydrochloride to explore protein-silica interactions, providing insights into surface chemistry and biomolecular adsorption processes (Alnaanah & Mendes, 2024).
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, a ogni °C di diminuzione della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre a ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di 0,03-0,05 unità di pH. Per applicazioni che necessitano di estrema precisione, utilizzare un pH-metro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1