Documenti fondamentali
9210-OP
Millipore
Tris Base
≥99.8%, needles, crystalline powder, OmniPur® Grade
Sinonimo/i:
2-ammino-2-(idrossimetil)-1,3-propanediolo, THAM, Tris base, Trometamolo
Scegli un formato
5 KG
826,00 €
826,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 KG
826,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.14
Beilstein:
741883
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.21
826,00 €
Spedizione prevista il08 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Tris(idrossimetil)aminometano, OmniPur® Grade, >=99.8%
Livello qualitativo
Stato
crystalline powder
needles
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Intervallo di pH utile
7-9
pKa (25 °C)
8.1
P. ebollizione
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
167-172 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Suitable for a wide range of molecular biology applications. Molecular biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Arsenic (As): ≤0.0005%
Copper (Cu): ≤0.0001%
Iron (Fe): ≤0.0001%
Lead (Pb): ≤0.0001%
Magnesium (Mg): ≤0.0005%
Loss on drying: ≤1%
A280 (1 M, water): ≤0.05 AU
Purity: ≥99.8% by assay
Solubility: 10% in water
Insoluble matter: ≤0.005%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1